Få mere at vide
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434967 5 g 5g
15424967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334792-52-8 | C8H6BrFO2 | 233.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334792-52-8
Molekylær formel C8H6BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 233.04
MDL nummer MFCD07780735
InChI nøgle JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 21942598
IUPAC navn methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
Brydningsindeks 1.5345
Mængde 5 g
Formel vægt 233.04
Procent renhed 98%