Få mere at vide
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate, 99%
Artikelnummer. p-7027540
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11435807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24372.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104901-43-1
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00144769
InChI nøgle MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
PubChem CID 7015747
IUPAC navn methyl-3-brom-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 99%