Få mere at vide
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11455807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455807 100 g 100g
11435807 5 g 5g
11445807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24372.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104901-43-1
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00144769
InChI nøgle MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
PubChem CID 7015747
IUPAC navn methyl-3-brom-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 99%