Få mere at vide
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029793
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11382359
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27297.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35450-37-4 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35450-37-4
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
MDL nummer MFCD00210463
InChI nøgle ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-bromo-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy-, methyl ester, acmc-209igx, methyl 3-bromo-p-anisate, rarechem al bf 0247, methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-bromo-p-anisic acid methyl ester, #, methyl 3-bromo-4-methyloxy benzoate
PubChem CID 611662
IUPAC navn methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 1 g
Formel vægt 245.08
Procent renhed 98%