Få mere at vide
Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 15403897
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403897 10 g 10g
15413897 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30222.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29415-97-2 | C8H7BrO3 | 231,05 g/mol
En reaktant, der anvendes til fremstilling af selektive inhibitorer. I usymmetrisk Ullman reaktion mellem methyl-5-bromovanillat (II) og methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat (III) gav alle de tre mulige dicarbomethoxy-dibenzo-pdioxmer, som blev adskilt ved gentagen kromatografi over silicagel. En phosphor- og bromholdig bifunktionel monomer er blevet fremstillet ud fra bis(chlormethyl)methylphosphinoxid og natriumsaltet af methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En reaktant, der anvendes til fremstilling af selektive inhibitorer. I usymmetrisk Ullman reaktion mellem methyl-5-bromovanillat (II) og methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat (III) gav alle de tre mulige dicarbomethoxy-dibenzo-pdioxmer, som blev adskilt ved gentagen kromatografi over silicagel. En phosphor- og bromholdig bifunktionel monomer er blevet fremstillet ud fra bis(chlormethyl)methylphosphinoxid og natriumsaltet af methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29415-97-2
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.05
MDL nummer MFCD06203850
InChI nøgle RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 4778958
IUPAC navn methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 10 g
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%