Få mere at vide
Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447707 5 g 5g
15437707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36865.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206551-41-9
Molekylær formel C8H6BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 233.036
MDL nummer MFCD09261255
InChI nøgle ZWOFHFOFKBYRHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-2-fluoro-, methyl ester, pubchem21940, acmc-209fct, methyl bromofluorobenzoate, methyl3-bromo-2-fluorobenzoate, 3-bromo-2-fluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21584505
IUPAC navn methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Farve Hvid til cremet
Mængde 5 g
Formel vægt 233.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fused Solid