Få mere at vide
Methyl 3-aminosalicylate, 97%
Artikelnummer. p-7031820
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15455817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33035.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35748-34-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35748-34-6
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD09842614
InChI nøgle OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
PubChem CID 12782444
IUPAC navn methyl-3-amino-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminosalicylate
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Mængde 1 g
Formel vægt 167.17
Procent renhed 97%