Få mere at vide
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071094 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10360814 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08016DA
Kemiske identifikatorer
CAS 67973-80-2
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD09263220
InChI nøgle DMNGQQIFOZYIRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, methyl ester, pubchem17212, acmc-1bgay, dmngqqifozyira-uhfffaoysa, methyl 3-amino-5-hydroxy-benzoate, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxycarbonyl aniline, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-amino-3-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12438277
IUPAC navn methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 97%