Få mere at vide
Methyl 3-amino-5-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459488
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459488 5 g 5g
15469488 250 mg 250mg
15449488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63038.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 884497-46-5 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Methyl 3-amino-5-fluorbenzoat er en aminosyre, der er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-amino-5-fluorbenzoat er en aminosyre, der er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884497-46-5
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.155
MDL nummer MFCD05863683
InChI nøgle YKEJVXMOMKWEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-amino-3-fluorobenzoate, 5-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 3807862
IUPAC navn methyl-3-amino-5-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 169.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof