Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-iodobenzoat, 97%
Beskrivelse
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-amino-4-iodobenzoate |
| Smeltepunkt | 134 °C til 136 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 277.06 |
| Procent renhed | 97% |