Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-iodobenzoat, 97%
Artikelnummer. 11471727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471727 1 g 1g
11481727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25699.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 412947-54-7 | C8H8INO2 | 277,061 g/mol
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3-amino-4-iodbenzoat er et
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 412947-54-7
Molekylær formel C8H8INO2
Molekylvægt (g/mol) 277.061
MDL nummer MFCD08064225
InChI nøgle WJEBNIVVLJEIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-iodo-, methyl ester, methyl3-amino-4-iodobenzoate, pubchem10509, acmc-209ygt, ksc495i4l, methyl-3-amino-4-iodobenzoate, methyl 3-amino-4-iodo-benzoate, 3-amino-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21628210
IUPAC navn methyl-3-amino-4-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
Smeltepunkt 134 °C til 136 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 277.06
Procent renhed 97%