Få mere at vide
Methyl-3-amino-2-hydroxybenzoat, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 35748-34-6 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| MDL nummer | MFCD09842614 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester |
| InChI nøgle | OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1 |
| IUPAC navn | methyl-3-amino-2-hydroxybenzoat |
| Vis mere |