Få mere at vide
Methyl 3,5-dimethoxybenzoat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,5-dimethoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 40 °C til 43 °C |
| Kogepunkt | 298 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2693126 |
| Formel vægt | 196.2 |
| Procent renhed | 98% |