Få mere at vide
Methyl 3,5-dimethoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11440383
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440383 10 g 10g
11450383 50 g 50g
11460383 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-37-0
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00008432
InChI nøgle YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
PubChem CID 75074
IUPAC navn methyl-3,5-dimethoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 298°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 2693126
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%