Få mere at vide
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7022441
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11402258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15224.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat blev anvendt i syntesen af kernedendrimerer. Det blev også brugt til fremstilling af bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylen)-32-krone-10, en halvstiv 32-leddet ringdiesterkroneether. Det er blevet brugt til at studere ribonukleotidreduktasehæmning og antitumoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3,5-dihydroxybenzoat blev brugt til syntese af dendrimerer med kerne. Det blev også brugt til fremstilling af bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylen)-32-krone-10, en halvstiv 32-leddet ringdiesterkroneether. Det er blevet brugt til at studere ribonukleotidreduktasehæmning og antitumoraktivitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-44-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002289
InChI nøgle RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
IUPAC navn methyl-3,5-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Mængde 10 g
Beilstein 2091651
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%