Få mere at vide
Methyl 3,5-dihydroxybenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11422258
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422258 250 g 250g
11402258 10 g 10g
11412258 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15224.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat blev anvendt i syntesen af kernedendrimerer. Det blev også brugt til fremstilling af bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylen)-32-krone-10, en halvstiv 32-leddet ringdiesterkroneether. Det er blevet brugt til at studere ribonukleotidreduktasehæmning og antitumoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3,5-dihydroxybenzoat blev brugt til syntese af dendrimerer med kerne. Det blev også brugt til fremstilling af bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylen)-32-krone-10, en halvstiv 32-leddet ringdiesterkroneether. Det er blevet brugt til at studere ribonukleotidreduktasehæmning og antitumoraktivitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-44-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002289
InChI nøgle RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
IUPAC navn methyl-3,5-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 164 °C til 168 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2091651
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%