Få mere at vide
Methyl 3,5-difluorobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11353986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353986 25 g 25g
11343986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17171.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216393-55-4 | C8H6F2O2 | 172.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216393-55-4
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
MDL nummer MFCD01318160
InChI nøgle JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775360
IUPAC navn methyl-3,5-difluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-difluorobenzoate
Brydningsindeks 1.474
Mængde 25 g
Synonym 3,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-difluoro-, methyl ester, acmc-209fmq, methyl-3,5-difluorophenylacetate, methyl-3,5-difluorobenzoate, 3,5-difluorobenzoicacid methyl ester, benzoic acid,3,5-difluoro-, methyl ester
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%