Få mere at vide
Methyl 3,5-dichlorobenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 203.9745 |