Få mere at vide
Methyl 3,5-dichlorbenzoat, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557084
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10557084 25 g 25g
10025002 1 g 1g
10310723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10557084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02512EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-67-1
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00032710
InChI nøgle BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
IUPAC navn methyl-3,5-dichlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 205.04
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk