Få mere at vide
Methyl 3,5-dibrombenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439127 5 g 5g
11429127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20668.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51329-15-8
Molekylær formel C8H6Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 293.94
MDL nummer MFCD00082648
InChI nøgle GSMAWUZTAIOCPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3,5-dibromobenzoate, 3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromomethylbenzoate, 1,3-dibromo-5-methoxycarbonyl benzene, pubchem3973, maybridge1_007706, acmc-209kt2, ksc274i7j, rarechem al bf 0770
PubChem CID 621923
IUPAC navn methyl-3,5-dibrombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromobenzoate
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Mængde 5 g
Beilstein 2255855
Formel vægt 293.94
Procent renhed 98%