Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 11467026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467026 5 g 5g
11477026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25348.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74896-66-5 | C9H8Br2O2 | 307.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74896-66-5
Molekylær formel C9H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 307.97
MDL nummer MFCD00010729
InChI nøgle SRLAXDDPVYZYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dibromo-p-toluate, 3,5-dibromo-p-toluic acid methyl ester, pubchem4611, methyl3,5-dibromo-4-methylbenzoate, acmc-1bm25, zerenex e/9072914, methyl 3,5-dibromo-4-methyl-benzoate, methyl 3,5-bis bromanyl-4-methyl-benzoate, 2,6-dibromo-4-methoxycarbonyl toluene
PubChem CID 624016
IUPAC navn methyl-3,5-dibrom-4-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 2580945
Formel vægt 307.98
Procent renhed 98%