Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7081005
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11429722
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10799.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41727-47-3 | C8H6Br2O3 | 309.941 g/mol
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat bruges til at fremstille 4-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoesyre-methylester ved en temperatur på 90-100 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat bruges til at fremstille 4
-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoesyre-methylester ved en temperatur på 90-100 C.°
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41727-47-3
Molekylær formel C8H6Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 309.941
MDL nummer MFCD00016416
InChI nøgle NVGJGYZKXBLIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, acmc-20akhs, pubchem3978, methyl dibromosalicylate, rarechem al bf 0231, timtec-bb sbb012530, labotest-bb lt00455670, labotest-bb lt03332530
PubChem CID 726975
IUPAC navn methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Mængde 10 g
Beilstein 2373854
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 309.94
Procent renhed 98%