Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7027978
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11466067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25077.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21702-79-4
Molekylær formel C8H6Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 309.94
MDL nummer MFCD00017534
InChI nøgle KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624217
IUPAC navn methyl-3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Mængde 25 g
Synonym methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Formel vægt 309.94
Procent renhed 98%