Få mere at vide
Methyl 3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 150 °C til 152 °C |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester |
| Formel vægt | 309.94 |
| Procent renhed | 98% |