Learn More
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate, 98%
Product Code. 11466067
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11466067 25 g 25g
11476067 100 g 100g
11486067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11466067 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25077.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21702-79-4
Molekylær formel C8H6Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 309.94
MDL nummer MFCD00017534
InChI nøgle KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624217
IUPAC navn methyl-3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Mængde 25 g
Synonym methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Formel vægt 309.94
Procent renhed 98%