Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328615
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Product Code. 11328615
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L12098.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 715-33-3
Molekylær formel C9H8Br2O4
Molekylvægt (g/mol) 339.97
MDL nummer MFCD00082715
InChI nøgle OKALYLLBFOYLQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid methyl ester, methyl3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
PubChem CID 4121774
IUPAC navn methyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C)C(Br)=C(O)C(Br)=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Mængde 5 g
Beilstein 2116569
Formel vægt 339.98
Procent renhed 99%