Få mere at vide
Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7022190
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11412607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14837.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2511-22-0 | C16H24O3 | 264.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2511-22-0
Molekylær formel C16H24O3
Molekylvægt (g/mol) 264.37
MDL nummer MFCD00017253
InChI nøgle UPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-, methyl ester, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-20akhp, methyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3,5-di-tert.butyl-4-hydroxylbenzoate, methyl 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 75639
IUPAC navn methyl-3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 164°C to 166°C
Mængde 25 g
Beilstein 2218125
Formel vægt 264.37
Procent renhed 98%