Få mere at vide
Methyl-3,4-dimethoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455597
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455597 50 g 50g
11465597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23568.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2150-38-1 | Molekylformel: C10H12O4 | Molekylvægt: 196,20 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-38-1
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00008430
InChI nøgle BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
IUPAC navn methyl-3,4-dimethoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Kogepunkt 283 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2215244
Formel vægt 196.2
Procent renhed ≥98%