Få mere at vide
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10133920 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 10133920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189230500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Navn note 98+%
CAS 2150-38-1
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Farve Brown
Kogepunkt 283°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C10H12O4
Lineær formel (CH3O)2C6H3CO2CH3
MDL nummer MFCD00008430
Mængde 50 g
Beilstein 10, 396
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
InChI nøgle BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC navn methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 196.20
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Granular Powder