Få mere at vide
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16475467 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16475467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYZ0548
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester; Methyl protocatechuate) is a major metabolite of antioxidant polyphenols found in green tea. Antioxidant and anti-inflammatory effect.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
CAS 2150-43-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 50 mg
Synonym Protocatechuic acid methyl ester Methyl protocatechuate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMIL O=C(OC)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death