Få mere at vide
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, 97%
Artikelnummer. p-7045136
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11367486
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09552.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-43-8
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00016437
InChI nøgle CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
PubChem CID 287064
IUPAC navn methyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Lugt Odorless
Mængde 2 g
Beilstein 1637939
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%