Få mere at vide
Methyl 3,4-dihydroxybenzoat, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,4-dihydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1637939 |
| Formel vægt | 168.15 |
| Procent renhed | 97% |