Få mere at vide
Methyl 3,4-difluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478697
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11478697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19866.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-25-5
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
MDL nummer MFCD00276597
InChI nøgle DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-3,4-difluorobenzoate, methyl 3,4-difluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3,4-difluoro-, methyl ester, methyl3,4-difluorobenzoate, pubchem14795, methyl 3,4 difluorobenzoate, acmc-1cs42, methyldifluorobenzenecarboxylate, rarechem al bf 0215, buttpark 89\07-66
PubChem CID 2775358
IUPAC navn methyl 3,4-difluorobenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-difluorobenzoate
Kogepunkt 87°C to 89°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%