Få mere at vide
Methyl 3,4-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440491
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440491 5 g 5g
11430491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440491 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20027.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-68-2
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00018165
InChI nøgle WICGATIORFSOJL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76193
IUPAC navn methyl-3,4-dichlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-dichlorobenzoate
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Mængde 5 g
Synonym methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate, 3,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,4-dichloro-, methyl ester, acmc-1ch33, methyldichlorobenzenecarboxylate, methyl 3,4-bis chloranyl benzoate
Formel vægt 205.04
Procent renhed 97%