Learn More
Methyl-3-(4-bromphenyl)propionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15448108
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15448108 5 g 5g
15458108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15448108 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61546.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75567-84-9 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75567-84-9
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD09953150
InChI nøgle FKPYNBFWCSTPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-4-bromophenyl propanoate, methyl 3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl propanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, 3-4-bromophenyl propionic acid methyl ester, acmc-209oyw, 3-4-bromophenyl propionate, ksc498a6l, methyl3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11447883
IUPAC navn methyl-3-(4-bromphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof