missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-(3’,4’-Dimethoxyphenyl)propanoate, TRC

Artikelnummer. 30478635
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478635 500 mg
30467007 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM302865500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27798-73-8
Molekylær formel C12 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 224.25
IUPAC navn methyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate
SMIL COC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propanoate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Formel vægt 224.1049
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.