Få mere at vide
Methyl 3-(3’,4’-Dimethoxyphenyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propanoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 224.1049 |