Få mere at vide
Methyl 3,3,3-trifluorpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10690925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10690925 5 g Glasflaske 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10690925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379710050
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13089-11-7
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 84 °C til 86 °C
Flammepunkt 26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H3F3O3
Lineær formel F3CC(O)CO2CH3
Brydningsindeks 1,3320 til 1,334
MDL nummer MFCD00114936
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.39
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
InChI nøgle XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 156.06
PubChem CID 2734931
Formel vægt 156.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Mention de danger
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.