Få mere at vide
Methyl 3-((2R)-2-Hydroxy-4-(((((S)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino)(phenoxy)phosphoryl)oxy)-3,3-dimethylbutanamido)propanoate (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-((2R)-2-Hydroxy-4-(((((S)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino)(phenoxy)phosphoryl)oxy)-3,3-dimethylbutanamido)propanoate (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31N2O9P/c1-14(19(26)29-5)22-32(27,31-15-9-7-6-8-10-15)30-13-20(2,3)17(24)18(25)21-12-11-16(23)28-4/h6-10,14,17,24H,11-13H2,1-5H3,(H,21,25)(H,22,27)/t14-,17-,32?/m0/s1 |