CAS RN 1858268-66-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methyl 3-((2R)-2-Hydroxy-4-(((((S)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino)(phenoxy)phosphoryl)oxy)-3,3-dimethylbutanamido)propanoate (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 1858268-66-2 Molekylær formel: C20H31N2O9P Molekylvægt (g/mol): 474.44 Synonym: Fosmetpantotenate,RE 024,Dimethyl 8-hydroxy-2,7,7-trimethyl-4,9-dioxo-4-phenoxy-5-oxa-3,10-diaza-4λ5-phosphatridecanedioate,mixture of (2S,4R,8R) and (2S,4S,8R) Epimers SMIL: COC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(N[C@@H](C)C(=O)OC)Oc1ccccc1