Få mere at vide
Methyl 3-(2-bromophenyl)propionat, 98 %
Artikelnummer. 15477868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477868 25 g 25g
15467868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61342.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66191-86-4
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD09953149
InChI nøgle NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
IUPAC navn methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Farve Farveløs til gul
Mængde 25 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.