Få mere at vide
Methyl-3-(2-bromphenyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467868 5 g 5g
15477868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66191-86-4
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD09953149
InChI nøgle NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
IUPAC navn methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske