Få mere at vide
Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate, 98%
Artikelnummer. p-7053892
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15466666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61641.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32981-85-4 | C17H17NO4 | 299.326 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32981-85-4
Molekylær formel C17H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 299.326
MDL nummer MFCD00673331
InChI nøgle UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Synonym 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
PubChem CID 182104
IUPAC navn methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
SMIL COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Farve White
Mængde 250 mg
Formel vægt 299.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder