Få mere at vide
Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionat, 98%
Artikelnummer. 15446666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446666 1 g 1g
15466666 250 mg 250mg
15456666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15446666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61641.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 32981-85-4 | C17H17NO4 | 299,326 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32981-85-4
Molekylær formel C17H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 299.326
MDL nummer MFCD00673331
InChI nøgle UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Synonym 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
PubChem CID 182104
IUPAC navn methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
SMIL COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 299.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver