Få mere at vide
Methyl 2-phenoxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11313606
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313606 10 g 10g
11323606 50 g 50g
11333606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14584.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 21905-56-6 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21905-56-6
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD03093064
InChI nøgle PUGYLBSXMKBSRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 607606
IUPAC navn methyl-2-phenoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-phenoxybenzoate
Kogepunkt 130°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.576
Mængde 10 g
Beilstein 2115719
Synonym 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%