Få mere at vide
Methyl 2-oxoindan-1-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15493988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493988 1 g 1g
15403998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57535.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104620-34-0 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104620-34-0
Molekylær formel C11H10O3
Molekylvægt (g/mol) 190.198
MDL nummer MFCD06200715
InChI nøgle RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxoindane-1-carboxylate, methyl2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indene-1-carboxylate, 1h-indene-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, acmc-20agv9, 1-methoxycarbonyl-2-indanone, 2-oxo-indan-1-carboxylic acid methyl ester, 2-oxo-1,3-dihydro-indene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10888732
IUPAC navn methyl-2-oxo-1,3-dihydroinden-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1C(=O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-oxoindane-1-carboxylate
Smeltepunkt 63 °C til 70 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 190.2
Procent renhed 97%