Få mere at vide
Methyl 2-oxocyclopentancarboxylat, 97 %
Artikelnummer. 11490798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490798 5 g 5g
11400808 25 g 25g
11410808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25256.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10472-24-9
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00001411
InChI nøgle PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC navn methyl-2-oxocyclopentan-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Tæthed 1.145
Kogepunkt 105 °C til 107 °C (20 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 5 g
Formel vægt 142.16
Procent renhed 97%