Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1090g/mL |
| Kogepunkt | 50 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | 85 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. kan forekomme som tautomerer (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4830 til 1,486 |
| Mængde | 50 mL |
| Vis mere |