Få mere at vide
Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 90%
Artikelnummer. 10129132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10129132 10 mL Glasflaske 10ml
10651555 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367010100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41302-34-5 | C8H12O3 | 156.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41302-34-5
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.2
MDL nummer MFCD00077699
InChI nøgle JEENWEAPRWGXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 2-methoxycarbonylcyclohexanone, 2-carbomethoxycyclohexanone, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy methyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem20380, acmc-1ao3u
PubChem CID 170489
IUPAC navn methyl-2-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1090g/mL
Kogepunkt 50°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. may occur as tautomers (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4830 to 1.486
Mængde 10 mL
Beilstein 10, IV, 2606
Specifik vægtfylde 1.109
Formel vægt 156.2
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske