Få mere at vide
Methyl 2-nitrobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11486176
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486176 25 g 25g
11496176 100 g 100g
11406186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23009.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 606-27-9 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-27-9
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007136
InChI nøgle AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69072
IUPAC navn methyl-2-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-nitrobenzoate
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.285
Kogepunkt 275°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 25 g
Beilstein 2050101
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%